(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-tert-Butyl 2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl (2R)-2-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR308074-5G
APOSOR308074-5GEA
192
EUR
APOSOR308074-5G
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
(R)-1-Boc-2-(Hydroxymethyl)piperazine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Molecular Weight: 216,28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07772092 CAS-Nummer: 169448-87-7 |