7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR308079-1G
OR308079-250MG
APOSOR308079-1GEA
148
EUR
APOSOR308079-1G
APOSOR308079-250MG
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₇H₅N₃O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13193623 CAS-Nummer: 1005206-17-6 |