[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308081-1G OR308081-5G
APOSOR308081-1GEA 112 EUR
APOSOR308081-1G APOSOR308081-5G
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
[1,2,4]Triazolo[4,3-a]pyridine-6-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molecular Weight: 163.1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07376943
CAS-Nummer: 933708-92-0