Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR308087-1G
OR308087-5G
APOSOR308087-1GEA
21.9
EUR
APOSOR308087-1G
APOSOR308087-5G
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Cyclobutylmethanamine hydrochloride
Formel:
C₅H₁₂ClN Molecular Weight: 121.6100 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034952 CAS-Nummer: 5454-82-0 |