Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 3-hydroxycyclobutanecarboxylate

OR308100-1G OR308100-5G OR308100-25G
APOSOR308100-1GEA 43.5 EUR
APOSOR308100-1G APOSOR308100-5G APOSOR308100-25G
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate 95%
Ethyl-3-hydroxycyclobutanecarboxylate
Formel: C₇H₁₂O₃
Molecular Weight: 144.17 g/mol
Siedepunkt: 120 °C/10mmHg
Dichte: 1.0727 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09758972
CAS-Nummer: 17205-02-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR