3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR308101-1G
OR308101-5G
APOSOR308101-1GEA
63.8
EUR
APOSOR308101-1G
APOSOR308101-5G
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
3-Hydroxycyclobutanecarboxylic acid
Formel:
C₅H₈O₃ Molecular Weight: 116.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08705859 CAS-Nummer: 194788-10-8 |