2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308108-1G OR308108-250MG
APOSOR308108-1GEA 597 EUR
APOSOR308108-1G APOSOR308108-250MG
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester 97%
2-Azaspiro[3.3]heptane-2,6-dicarboxylic acid-2-tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₁₉NO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17016194
CAS-Nummer: 1211526-53-2