2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,6-Diazaspiro[3.4]octane, N6-BOC protected, tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylate
OR308111-100MG
OR308111-1G
OR308111-250MG
APOSOR308111-100MGEA
58
EUR
APOSOR308111-100MG
APOSOR308111-1G
APOSOR308111-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-6-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₂ Molecular Weight: 212,29 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08234738 CAS-Nummer: 885270-86-0 |