2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate, 2-(tert-Butoxycarbonyl)-2,7-diazaspiro[3.5]nonane
OR308113-5G
APOSOR308113-5GEA 68.3 EUR
APOSOR308113-5G
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester 97%
2,7-Diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylic acid tert-butyl ester
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₂
Molecular Weight: 226,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09834803
CAS-Nummer: 236406-55-6