(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308126-1G OR308126-250MG
APOSOR308126-1GEA 59.6 EUR
APOSOR308126-1G APOSOR308126-250MG
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
(S)-Morpholin-3-ylmethanol hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 153,6073 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12547468
CAS-Nummer: 218594-79-7