(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3R)-3-(Methylamino)pyrrolidine, 3-BOC protected
OR308136-1G OR308136-5G
APOSOR308136-1GEA 21.9 EUR
APOSOR308136-1G APOSOR308136-5G
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
(R)-tert-Butyl methyl(pyrrolidin-3-yl)carbamate
Formel: C₁₀H₂₀N₂O₂
Siedepunkt: 268 °C
Schmelzpunkt: 30…35 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09263387
CAS-Nummer: 392338-15-7