(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl (3S)-3-(hydroxymethyl)morpholine-4-carboxylate
OR308157-1G
OR308157-5G
APOSOR308157-1GEA
30.6
EUR
APOSOR308157-1G
APOSOR308157-5G
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
(S)-4-Boc-(3-hydroxymethyl)morpholine
Formel:
C₁₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 217,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06799478 CAS-Nummer: 714971-28-5 |