(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR308162-1G OR308162-5G
APOSOR308162-1GEA 126 EUR
APOSOR308162-1G APOSOR308162-5G
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
(S)-Morpholine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₉NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 106825-79-0