Dihydro-3(2H)-furanon

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Oxolan-3-one, Tetrahydrofuran-3-one

OR30821-1G OR30821-250MG OR30821-10G
APOSOR30821-1GEA 29 EUR
APOSOR30821-1G APOSOR30821-250MG APOSOR30821-10G
Dihydro-3(2H)-furanon
Dihydrofuran-3(2H)-one
Formel: C₄H₆O₂
Molecular Weight: 86,09 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C
Dichte: 1,1124 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07778393
CAS-Nummer: 22929-52-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR