1-Boc-piperidin-4-ylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)piperidine-1-carboxylate, Piperidine-4-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
OR30822-1G
OR30822-10G
OR30822-5G
APOSOR30822-1GEA
34.8
EUR
APOSOR30822-1G
APOSOR30822-10G
APOSOR30822-5G
1-Boc-piperidin-4-ylboronsäurepinakolester 96%
1-Boc-piperidin-4-ylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₆H₃₀BNO₄ Molecular Weight: 311.2247 g/mol Schmelzpunkt: 60…65 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09997792 CAS-Nummer: 1048970-17-7 |