1H-Pyrazol-4-carbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Pyrazolecarboxylic acid
OR30825-5G
OR30825-10G
OR30825-25G
APOSOR30825-5GEA
21.9
EUR
APOSOR30825-5G
APOSOR30825-10G
APOSOR30825-25G
1H-Pyrazol-4-carbonsäure 98%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₄H₄N₂O₂ Molecular Weight: 112,09 g/mol Schmelzpunkt: 282 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011558 CAS-Nummer: 37718-11-9 EINECS: 253-614-5 |