Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30826-1G OR30826-250MG OR30826-5G
APOSOR30826-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30826-1G APOSOR30826-250MG APOSOR30826-5G
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate 97%
Methyl 1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₅H₆N₂O₂
Molecular Weight: 126,113 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00297363
CAS-Nummer: 51105-90-9