Trimethylsilanol

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30828-100G OR30828-25G OR30828-5G
APOSOR30828-100GEA 223 EUR
APOSOR30828-100G APOSOR30828-25G APOSOR30828-5G
Trimethylsilanol
Trimethylsilanol
Formel: C₃H₁₀OSi
Siedepunkt: 98…99 °C
Schmelzpunkt: –12 °C
Dichte: 0,8144 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02751657
CAS-Nummer: 1066-40-6
EINECS: 213-914-1
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR