3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR3085-100G
APOSOR3085-100GEA 121 EUR
APOSOR3085-100G
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
3-(4-Bromphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₉BrO₂
Molecular Weight: 229,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310793
CAS-Nummer: 1643-30-7