N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Nitroso-N,N-dimethylanilin
OR30877-100G
OR30877-25G
APOSOR30877-100GEA
150
EUR
APOSOR30877-100G
APOSOR30877-25G
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin 98%
N,N-Dimethyl-4-nitrosoanilin
Formel:
C₈H₁₀N₂O Molecular Weight: 150.18 g/mol Siedepunkt: 259 Schmelzpunkt: 84…87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002063 CAS-Nummer: 138-89-6 EINECS: 205-343-1 UN: 1369 ADR: 4.2 II Merck Index: 12,06736 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...