4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(4-Bromophenyl)pyridine-3-carboxaldehyde
OR3089-1G OR3089-50MG OR3089-250MG OR3089-500MG
APOSOR3089-1GEA 470 EUR
APOSOR3089-1G APOSOR3089-50MG APOSOR3089-250MG APOSOR3089-500MG
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
4-(4-Bromophenyl)nicotinaldehyde
Formel: C₁₂H₈BrNO
Molecular Weight: 262.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01310797
CAS-Nummer: 376646-65-0