Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: azetidine-2-carboxylic acid
OR309022-5G
APOSOR309022-5GEA 1150 EUR
APOSOR309022-5G
Azetidine-2-carboxylic acid 98%
Azetidine-2-carboxylic acid
Formel: C₄H₇NO₂
Molecular Weight: 101,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066660
CAS-Nummer: 2517-04-6