Oxetane-3-carboxylic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR309073-1G OR309073-250MG OR309073-5G
APOSOR309073-1GEA 105 EUR
APOSOR309073-1G APOSOR309073-250MG APOSOR309073-5G
Oxetane-3-carboxylic acid
Oxetane-3-carboxylic acid
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102.09 g/mol
Siedepunkt: 244 °C
Dichte: 1.374 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08669505
CAS-Nummer: 114012-41-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR