2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR309075-1G
OR309075-250MG
APOSOR309075-1GEA
109
EUR
APOSOR309075-1G
APOSOR309075-250MG
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
2-Methyl-N-(3-oxetanylidene)propane-2-sulphinamide
Formel:
C₇H₁₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14702522 CAS-Nummer: 1158098-73-7 |