3-Methyloxetan-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-3-methyloxetane
OR309102-1G OR309102-5G
APOSOR309102-1GEA 137 EUR
APOSOR309102-1G APOSOR309102-5G
3-Methyloxetan-3-ol 97%
3-Methyloxetan-3-ol
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD18909291
CAS-Nummer: 162816-08-2