Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 2-(oxetan-3-ylidene)acetate
OR309117-25G
OR309117-5G
APOSOR309117-25GEA
270
EUR
APOSOR309117-25G
APOSOR309117-5G
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate 97%
Ethyl-2-(oxetan-3-ylidene)acetate
Formel:
C₇H₁₀O₃ Molecular Weight: 142,16 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12755197 CAS-Nummer: 922500-91-2 |