Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR309119-1G OR309119-500MG
APOSOR309119-1GEA 336 EUR
APOSOR309119-1G APOSOR309119-500MG
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate 95+%
Ethyl-1-oxaspiro[2.5]octane-6-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₃
Molecular Weight: 184.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12498695
CAS-Nummer: 171361-65-2