7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylate, 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
OR309124-1G
OR309124-250MG
OR309124-5G
APOSOR309124-1GEA
77
EUR
APOSOR309124-1G
APOSOR309124-250MG
APOSOR309124-5G
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane 97%
7-Boc-2-oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
Formel:
C₁₂H₂₁NO₃ Molecular Weight: 227.30 g/mol Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD11035887 CAS-Nummer: 240401-27-8 |