4-Methylpiperazin-2-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Methyl-3-oxopiperazine
OR309137-1G OR309137-10G OR309137-5G
APOSOR309137-1GEA 30.6 EUR
APOSOR309137-1G APOSOR309137-10G APOSOR309137-5G
4-Methylpiperazin-2-one 97%
4-Methylpiperazin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870124
CAS-Nummer: 34770-60-0