2-Methyl-2-propanyl-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate, 1-BOC-3-Pyrrolidinemethanol, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine
OR309157-5G
OR309157-1G
APOSOR309157-5GEA
40.6
EUR
APOSOR309157-5G
APOSOR309157-1G
2-Methyl-2-propanyl-3-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidincarboxylat 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel:
C₁₀H₁₉NO₃ Molecular Weight: 201.27 g/mol Siedepunkt: 285…291 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02179040 CAS-Nummer: 114214-69-6 |