(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309159-1G OR309159-5G
APOSOR309159-1GEA 111 EUR
APOSOR309159-1G APOSOR309159-5G
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
(S)-Pyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 165…171 °C
Dichte: 0,979 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09260722
CAS-Nummer: 110013-19-9