3-(Methylamino)-1-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(Methylamino)propan-1-ol
OR309167-25G
APOSOR309167-25GEA 119 EUR
APOSOR309167-25G
3-(Methylamino)-1-propanol
3-(Methylamino)-1-propanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 169 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD06797456
CAS-Nummer: 42055-15-2
UN: 2735
ADR: 8,II