5-Brom-2-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30919-5G OR30919-1G OR30919-25G
APOSOR30919-5GEA 24.8 EUR
APOSOR30919-5G APOSOR30919-1G APOSOR30919-25G
5-Brom-2-nitrobenzonitril
5-Brom-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃BrN₂O₂
Molecular Weight: 227.02 g/mol
Schmelzpunkt: 116…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699674
CAS-Nummer: 89642-50-2