6-Brom-2-chlor-3-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR309201-1G OR309201-5G
APOSOR309201-1GEA 289 EUR
APOSOR309201-1G APOSOR309201-5G
6-Brom-2-chlor-3-methylchinolin
6-Bromo-2-chloro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684154
CAS-Nummer: 113092-96-9