6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309205-5G
APOSOR309205-5GEA 62.5 EUR
APOSOR309205-5G
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Bromo-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₃
Molecular Weight: 268,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01569278
CAS-Nummer: 98948-95-9