6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR309207-1G
OR309207-5G
APOSOR309207-1GEA
301
EUR
APOSOR309207-1G
APOSOR309207-5G
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Molecular Weight: 221.64 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06254736 CAS-Nummer: 92513-40-1 |