6-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Lieferant: Apollo Scientific
OR309212-1G OR309212-5G
APOSOR309212-1GEA 293 EUR
APOSOR309212-1G APOSOR309212-5G
6-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
6-Chlorchinolin-2,3-dicarbonsäurediethylester
Formel: C₁₅H₁₄ClNO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09787825
CAS-Nummer: 92525-74-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable