4-Amino-3-bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309338-1G
OR309338-5G
APOSOR309338-1GEA
484
EUR
APOSOR309338-1G
APOSOR309338-5G
4-Amino-3-bromchinolin
4-Amino-3-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Molecular Weight: 223,07 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234502 CAS-Nummer: 36825-36-2 |