2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30935-25G OR30935-5G OR30935-100G
APOSOR30935-25GEA 94.4 EUR
APOSOR30935-25G APOSOR30935-5G APOSOR30935-100G
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine 98%
2-Chloro-4,6-dimethylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141.60 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08277279
CAS-Nummer: 30838-93-8