Ethyl-4-chlor-6-ethoxychinolin-3-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Chloro-6-ethoxyquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309350-1G OR309350-5G
APOSOR309350-1GEA 343 EUR
APOSOR309350-1G APOSOR309350-5G
Ethyl-4-chlor-6-ethoxychinolin-3-carboxylat
Ethyl-4-chlor-6-ethoxychinolin-3-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₄ClNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02166834
CAS-Nummer: 112190-03-1