Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR309351-5G
APOSOR309351-5GEA 162 EUR
APOSOR309351-5G
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Ethyl-6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Formel: C₁₂H₉BrClNO₂
Molecular Weight: 314,563 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173367
CAS-Nummer: 206257-39-8