3-Amino-3-(2-chlorphenyl)propionsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-3-(2-chlorophenyl)propanoic acid
OR309360-1G OR309360-5G
APOSOR309360-1GEA 58 EUR
APOSOR309360-1G APOSOR309360-5G
3-Amino-3-(2-chlorphenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-chlorphenyl)propionsäure
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199.64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01871299
CAS-Nummer: 68208-20-8