2,7-Dichlor-4-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309382-1G OR309382-5G
APOSOR309382-1GEA 127 EUR
APOSOR309382-1G APOSOR309382-5G
2,7-Dichlor-4-methylchinolin
2,7-Dichloro-4-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 59666-16-9