4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-2-amine, 2-Amino-4-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR30944-1G
APOSOR30944-1GEA 360 EUR
APOSOR30944-1G
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
4-Pyrrolidin-1-ylpyridin-2-amine
Formel: C₉H₁₃N₃
Molecular Weight: 163,22 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08062967
CAS-Nummer: 722550-01-8