4,7-Dichlor-8-methylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR309455-1G OR309455-5G
APOSOR309455-1GEA 89.9 EUR
APOSOR309455-1G APOSOR309455-5G
4,7-Dichlor-8-methylchinolin
4,7-Dichloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇Cl₂N
Molecular Weight: 212,800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02684150
CAS-Nummer: 643039-79-6