3-Amino-4-pyridincarbonitril 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Amino-4-pyridincarbonsäurenitril, 3-Amino-4-cyanpyridin
OR30946-1G OR30946-250MG OR30946-5G
APOSOR30946-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30946-1G APOSOR30946-250MG APOSOR30946-5G
3-Amino-4-pyridincarbonitril 96%
3-Amino-4-pyridincarbonitril
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119.13 g/mol
Schmelzpunkt: 135…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04035596
CAS-Nummer: 78790-79-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III