2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-2,6-dichloro-4-methylpyridine
OR30949-1G
OR30949-5G
APOSOR30949-1GEA
34.8
EUR
APOSOR30949-1G
APOSOR30949-5G
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine 95%
2,6-Dichloro-4-methylpyridin-3-amine
Formel:
C₆H₆Cl₂N₂ Molecular Weight: 177.03 g/mol Schmelzpunkt: 83…85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320814 CAS-Nummer: 129432-25-3 |