4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Amino-4-chloro-6-ethylpyrimidine
OR30960-1G
OR30960-5G
APOSOR30960-1GEA
119
EUR
APOSOR30960-1G
APOSOR30960-5G
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine 98%
4-Chloro-6-ethylpyrimidin-2-amine
Formel:
C₆H₈ClN₃ Molecular Weight: 157.6 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09800366 CAS-Nummer: 5734-67-8 |