Methyl-3-phenylpropionat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyldihydrocinnamat, 3-Phenylpropionsäuremethylester, Hydrozimtsäuremethylester
OR30978-500G
APOSOR30978-500GEA 109 EUR
APOSOR30978-500G
Methyl-3-phenylpropionat 98%
Methyl-3-phenylpropionat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2 g/mol
Siedepunkt: 236…239 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017209
CAS-Nummer: 103-25-3