3-Bromimidazo[1,2-b]pyridazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30995-25G OR30995-5G
APOSOR30995-25GEA 255 EUR
APOSOR30995-25G APOSOR30995-5G
3-Bromimidazo[1,2-b]pyridazin 98%
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine
Formel: C6H4BrN3
Schmelzpunkt: 146…149 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09757672
CAS-Nummer: 18087-73-5